Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Packaged under argon.
12381.FIEA 477 EUR
12381.FI
Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dysprosium
Formule: Dy
MW: 162,5 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010982
CAS-nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
ADR: 4.1,III