Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
12382.FIEA
942
EUR
12382.FI
12382.FF
Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dysprosium
Formule:
Dy MW: 162,5 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010982 CAS-nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 ADR: 4.1,III |