Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Packaged under argon.
00111.18EA 460 EUR
00111.18 00111.09
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Erbium
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010987
CAS-nummer: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
ADR: 4.1,II