Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
10170.FIEA 1270 EUR
10170.FI
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Erbium
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010987
CAS-nummer: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
ADR: 4.1,II