Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Packaged under argon.
12388.FIEA 1210 EUR
12388.FI 12388.FF
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Erbium
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010987
CAS-nummer: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
ADR: 4.1,II