Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces ≤ 20 mm (0.79 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Packaged under argon.
00118.18EA 468 EUR
00118.18 00118.09
Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces ≤ 20 mm (0.79 in)
Gadolinium
Formule: Gd
MW: 157,25 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011022
CAS-nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
ADR: 4.1,II