Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
12396.FIEA
424
EUR
12396.FI
12396.FF
Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Gadolinium
Formule:
Gd MW: 157,25 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011022 CAS-nummer: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 ADR: 4.1,II |