Gadolinium ≥99.9%, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Scientific
40290.DHEA
708
EUR
40290.DH
40290.HF
Gadolinium ≥99.9%, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Gadolinium
Formule:
Gd MW: 157,25 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011022 CAS-nummer: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 |