Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10210.FFEA
369
EUR
10210.FF
10210.FI
Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Holmium
Formule:
Ho MW: 164,93 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011049 CAS-nummer: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |