Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
41515.09EA
324
EUR
41515.09
41515.18
41515.04
Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Holmium
Formule:
Ho MW: 164,93 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011049 CAS-nummer: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 ADR: 4.1,II |