Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
10228.FFEA
410
EUR
10228.FF
10228.FI
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Lutetium
Formule:
Lu MW: 174,97 g/mol Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1651…1675 °C Dichtheid: 9,849 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011098 CAS-nummer: 7439-94-3 EINECS: 231-103-0 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05642 |