Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.3 mm (0.012 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10247.FFEA
273
EUR
10247.FF
10247.FI
Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.3 mm (0.012 in)
Neodymium
Formule:
Nd MW: 144,24 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011130 CAS-nummer: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |