Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10248.FIEA 707 EUR
10248.FI 10248.FF
Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Neodymium
Formule: Nd
MW: 144,24 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011130
CAS-nummer: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3