Neodymium ≥99.5%, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Scientific
40294.DMEA
905
EUR
40294.DM
40294.DJ
40294.DH
40294.HF
Neodymium ≥99.5%, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Neodymium
Formule:
Nd MW: 144,24 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011130 CAS-nummer: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |