Samarium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Scientific
40298.DMEA
1270
EUR
40298.DM
40298.DJ
40298.DH
Samarium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Samarium
Formule:
Sm MW: 150,36 g/mol Kookpunt: 1900 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1076,85 °C Dichtheid: 7,42 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011233 CAS-nummer: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |