Samarium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Scientific
43217.FIEA
1180
EUR
43217.FI
43217.FF
Samarium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Samarium
Formule:
Sm MW: 150,36 g/mol Kookpunt: 1900 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1076,85 °C Dichtheid: 7,42 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011233 CAS-nummer: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |