Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
00324.06EA
340
EUR
00324.06
00324.03
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Terbium
Formule:
Tb MW: 158,93 g/mol Kookpunt: 3041 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1356 °C Dichtheid: 8,27 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011256 CAS-nummer: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,09300 |