Thulium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
10374.FIEA
1250
EUR
10374.FI
Thulium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Thulium
Formule:
Tm MW: 168,93 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011281 CAS-nummer: 7440-30-4 EINECS: 231-140-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |