Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Leverancier: Thermo Scientific
00407.06EA
123
EUR
00407.06
00407.14
Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Ytterbium
Formule:
Yb MW: 173,04 g/mol Kookpunt: 1427 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 824 °C Dichtheid: 6,977 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011286 CAS-nummer: 7440-64-4 EINECS: 231-173-2 Merck Index: 12,10239 |