Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10426.FIEA
808
EUR
10426.FI
10426.FF
Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Ytterbium
Formule:
Yb MW: 173,04 g/mol Kookpunt: 1427 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 824 °C Dichtheid: 6,977 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011286 CAS-nummer: 7440-64-4 EINECS: 231-173-2 Merck Index: 12,10239 |