Gold ≥99.99% (metals basis), Draadgaas 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Scientific
40930.GHEA 2870 EUR
40930.GH 40930.FF 40930.FY 40930.FI
Gold ≥99.99% (metals basis), Draadgaas 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Gold
Electrodes
Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Kookpunt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1063 °C
Dichtheid: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526