Cadmium ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
11367.FIEA 141 EUR
11367.FI 11367.FF 11367.GH
Cadmium ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Cadmium
Formule: Cd
MW: 112,41 g/mol
Kookpunt: 765 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 321 °C
Dichtheid: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010914
CAS-nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649