Kwik 99.999% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO193482500EA 137 EUR
ACRO193482500 ACRO193480500
Kwik 99.999% (trace metals basis)
Kwik
Formule: Hg
MW: 200,59 g/mol
Kookpunt: 356,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –38,9 °C
Dichtheid: 13,54 g/cm³
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011035
CAS-nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %