Kwik, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04404.1000EA 1670 EUR
1.04404.1000 1.04404.0250
Kwik, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Kwik
Formule: Hg
MW: 200,59 g/mol
Kookpunt: 356,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –39 °C
Dichtheid: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011035
CAS-nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,05925