Kwik
Leverancier: Roth Carl
Gevaar
ROTH8530.1EA 51.9 EUR
ROTH8530.1 ROTH8530.2
Kwik
Kwik
Formule: Hg
MW: 200,59 g/mol
Kookpunt: 356,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –39 °C
Dichtheid: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011035
CAS-nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925