Scandium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), ingot (max. 8-12% Ta)
Leverancier: Thermo Scientific
Packaged under argon.
40229.03EA
287
EUR
40229.03
40229.06
Scandium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), ingot (max. 8-12% Ta)
Scandium
Formule:
Sc MW: 44,96 g/mol Kookpunt: 2730 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1541 °C Dichtheid: 2,989 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016323 CAS-nummer: 7440-20-2 EINECS: 231-129-2 Merck Index: 12,08537 |