Scandium 15.9 mm (0.63 in) Ø
Leverancier: Thermo Scientific
45118.KFEA 332 EUR
45118.KF
Scandium 15.9 mm (0.63 in) Ø
Scandium
Formule: Sc
MW: 44,96 g/mol
Kookpunt: 2730 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1541 °C
Dichtheid: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016323
CAS-nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537