Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
Packaged under argon.
12443.FFEA 190 EUR
12443.FF 12443.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Yttrium
Formule: Y
MW: 88,91 g/mol
Kookpunt: 2927 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1525 °C
Dichtheid: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011468
CAS-nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,10240