Hafnium ≥99.6% (metals basis excluding Zr), sponge 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
00674.A1EA 0 EUR
00674.A1
Hafnium ≥99.6% (metals basis excluding Zr), sponge 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Hafnium
Formule: Hf
MW: 178,49 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011032
CAS-nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
ADR: 4.2,II