Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10793.FJEA
277
EUR
10793.FJ
10793.FP
Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Hafnium
Formule:
Hf MW: 178,49 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011032 CAS-nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |