Zirconium ≥99% (metals basis excluding Hf), rods (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10443.BSEA 51 EUR
10443.BS 10443.BW
Zirconium ≥99% (metals basis excluding Hf), rods (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Zirconium
Formule: Zr
MW: 91,22 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011303
CAS-nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9