Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Scientific
42508.14EA
43.8
EUR
42508.14
42508.22
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Formule:
Zr MW: 91,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011303 CAS-nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |