Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), foil, annealed, Thickness: 0.711 mm (0.028 in)
Leverancier: Thermo Scientific
44253.HPEA
696
EUR
44253.HP
44253.GH
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), foil, annealed, Thickness: 0.711 mm (0.028 in)
Zirconium
Formule:
Zr MW: 91,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011303 CAS-nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |