Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10348.H2EA 537 EUR
10348.H2 10348.G6
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Formule: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kookpunt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2996 °C
Dichtheid: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223