Tantalum, sputtering target, Thickness: 6,35 mm
40895.KSEA
1710
EUR
40895.KS
Tantalum, sputtering target, Thickness: 6,35 mm
Tantalum
Formule:
Ta MW: 180,95 g/mol Kookpunt: 5427 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2996 °C Dichtheid: 16,69 g/cm³ (20 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00011252 CAS-nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |