Molybdenum ≥99.95%, powder APS 3-7 µm
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
10030.A1EA 450 EUR
10030.A1 10030.06 10030.18 10030.30
Molybdenum ≥99.95%, powder APS 3-7 µm
Molybdenum
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kookpunt: 5560 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2622 °C
Dichtheid: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III