Molybdenum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10040.G9EA 1640 EUR
10040.G9 10040.G1 10040.G5
Molybdenum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Molybdenum
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2622 °C
Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317