Molybdenum ≥99.95%, plate, Thickness: 4.76 mm (0.188 in)
Leverancier: Thermo Scientific
42143.GHEA 509 EUR
42143.GH
Molybdenum ≥99.95%, plate, Thickness: 4.76 mm (0.188 in)
Molybdenum
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2622 °C
Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317