Molybdenum ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Scientific
42361.09EA 49.9 EUR
42361.09 42361.18
Molybdenum ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molybdenum
Formule: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2622 °C
Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317