Molybdenum, Draadgaas 35 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
42485.GVEA
992
EUR
42485.GV
42485.GT
42485.FL
Molybdenum, Draadgaas 35 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybdenum
Formule:
Mo MW: 95,94 g/mol Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2622 °C Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003465 CAS-nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |