Molybdenum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Leverancier: Thermo Scientific
43996.8VEA
304
EUR
43996.8V
Molybdenum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Molybdenum
Formule:
Mo MW: 95,94 g/mol Kookpunt: 3617 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2622 °C Dichtheid: 10,28 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003465 CAS-nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |