Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
10948.G5EA 920 EUR
10948.G5 10948.G1
Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Kobalt
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Kookpunt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1495 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488