Kobalt ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
40836.KSEA
887
EUR
40836.KS
Kobalt ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Kobalt
Formule:
Co MW: 58,93 g/mol Kookpunt: 2870 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1495 °C Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010935 CAS-nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...