Iron ≥98%, powder, Technical Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
24086.292EA 69.6 EUR
24086.292
Iron ≥98%, powder, Technical Grade
Iron
Formule: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1536 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98 %