Platinum, wire for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10289.G1EA 145 EUR
10289.G1 10289.G9 10289.G5
Platinum, wire for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platinum
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1769 °C
Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689