Platinum ≥99.997% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Scientific
10956.BWEA 2570 EUR
10956.BW 10956.BS 10956.BP
Platinum ≥99.997% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platinum
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1769 °C
Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689