Platinum ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Leverancier: Thermo Scientific
12868.FIEA 1070 EUR
12868.FI 12868.FF
Platinum ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Platinum
Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1769 °C
Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689