Platinum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.404 mm (0.0159 in)
Leverancier: Thermo Scientific
45058.BWEA 447 EUR
45058.BW 45058.BS 45058.CB
Platinum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.404 mm (0.0159 in)
Platinum
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1769 °C
Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689