Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO122575000EA
145
EUR
ACRO122575000
ACRO122570050
ACRO122571000
Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Isoeugenol
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Kookpunt: 266 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 19…23 °C Dichtheid: 1,09 g/cm³ Vlampunt: 150 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009285 CAS-nummer: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Merck Index: 13,05189 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |