Isoeugenol
|
Waarschuwing
|
EHERC14415000EA
0
EUR
EHERC14415000
Isoeugenol
Isoeugenol
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Kookpunt: 266 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –10 °C Dichtheid: 1,09 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 112 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009285 CAS-nummer: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Merck Index: 13,05189 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...